Läs mer
Azlon™ PMP Cylinder med tryckta graderingar
Produktkod. 12094598
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12094598
Brand: Azlon CTA2000P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ PMP Cylindrar med tryckta graderingar ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Graduations: printed enhanced pin sharp blue 
  • Base: stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
  • Calibrated: to ISO 6706 and DIN 12681
  • Class A: tolerances, conformity certified, supplied with certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material PMP
Tolerans ±10 mL
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Klass A
skala Blue
Diameter (metrisk) 83 mm
Inkluderar Conformity Certificate
Examen 20 mL
Autoklaveringsbar Autoclavable
Skala Färg Blue
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 535 mm
Typ Ungraduated Cylinder