Läs mer
Azlon™ Klass B PMP Volymflaska
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av transparent PMP ger utmärkt klarhet
- Tydlig lättläst kalibreringslinje
- Kalibrerad till ISO 1042, klass B-toleranser
- Levereras med polypropenpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (metrisk) | 270 mm (med propp) |
| Antal per förpackning | 1 |
| Tolerans | ±0,5 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Klass | B |
| Förslutningstyp | Propp |