Läs mer
Azlon™ Flaskhållare av polyamidbelagd stål
Produktkod. 12030832
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
60 mm
74 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
12030832 60 mm Varje
12094628 74 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12030832 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BGS040
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att säkert bära upp till sex flaskor eller tvättflaskor
  • Tillverkad av polyamidbelagt stål
  • Ger bättre värme- och kemikaliebeständighet än andra beläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyamidbelagt stål
Antal per förpackning 1
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Produkttyp Flaskhållare