Läs mer
Azlon™ Flaskhållare av polyamidbelagd stål
Produktkod. 12094628
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
60 mm
74 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
12094628 74 mm Varje
12030832 60 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12094628 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BGS042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1302.00 SEK
    1018.82 SEK / Paket med 1
    Save 283.18 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Idealisk för att säkert bära upp till sex flaskor eller tvättflaskor
  • Tillverkad av polyamidbelagt stål
  • Ger bättre värme- och kemikaliebeständighet än andra beläggningar
Specifikationer
Material Polyamidbelagt stål
Antal per förpackning 1
Diameter (metrisk) Yttre 74 mm
Produkttyp Flaskhållare