Läs mer
Azlon™ Flaskhållare av polyamidbelagd stål
Produktkod. p-8001828
Diameter (metrisk) Yttre:
60 mm
74 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12030832
Brand: Azlon BGS040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att säkert bära upp till sex flaskor eller tvättflaskor
  • Tillverkad av polyamidbelagt stål
  • Ger bättre värme- och kemikaliebeständighet än andra beläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flaskhållare
Material Polyamidbelagt stål
Antal per förpackning 1
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm