Läs mer
Azlon™ Avtappningsstativ i polyamidepoxibelagd stål
Produktkod. 10116504
Change view
Produkttyp:
Rack med integrerat fristående stöd
Väggmonterad
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10116504 Väggmonterad Varje
12044588 Rack med integrerat fristående stöd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10116504 Leverantör Azlon Leverantörsnummer RWK070
I lager
Azlon™ Dräneringsställ i polyamidepoxibelagd stål finns tillgängligt i högkvalitativt fristående eller väggmonterat dräneringsställ.
  • Tillverkad av polyamid epoxibelagd stålplåt
  • Ger bättre värme- och kemikaliebeständighet än andra beläggningar
  • Består av åtta pinnar 110 mm långa och tjugofyra pinnar 80 mm långa. Pinnens diameter är 4,5 mm
  • Övergripande mått på racket är 410 mm x 300 mm
Specifikationer
Material Polyamid epoxibelagt stål
Positioner 32
Produkttyp Väggmonterad