Läs mer
Azlon™ Avtappningsstativ i polyamidepoxibelagd stål
Produktkod. 12044588
Change view
Produkttyp:
Rack med integrerat fristående stöd
Väggmonterad
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12044588 Rack med integrerat fristående stöd Varje
10116504 Väggmonterad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12044588 Leverantör Azlon Leverantörsnummer RWK070FS
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Azlon™ Dräneringsställ i polyamidepoxibelagd stål finns tillgängligt i högkvalitativt fristående eller väggmonterat dräneringsställ.
  • Tillverkad av polyamid epoxibelagd stålplåt
  • Ger bättre värme- och kemikaliebeständighet än andra beläggningar
  • Består av åtta pinnar 110 mm långa och tjugofyra pinnar 80 mm långa. Pinnens diameter är 4,5 mm
  • Övergripande mått (D x B x H): 110 x 320 x 370 mm
Specifikationer
Material Polyamid epoxibelagt stål
Positioner 32
Storlek D x W x H: 110 x 320 x 370 mm
Djup (metriskt) 110 mm
Produkttyp Rack med integrerat fristående stöd
Höjd (metrisk) 370 mm
Bredd (metrisk) 320 mm