Läs mer
Azlon™ Avtappningsstativ i polyamidepoxibelagd stål
Produktkod. p-8001829
Produkttyp:
Rack med integrerat fristående stöd
Väggmonterad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10116504
Brand: Azlon RWK070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Azlon™ Dräneringsställ i polyamidepoxibelagd stål finns tillgängligt i högkvalitativt fristående eller väggmonterat dräneringsställ.
  • Tillverkad av polyamid epoxibelagd stålplåt
  • Ger bättre värme- och kemikaliebeständighet än andra beläggningar
  • Består av åtta pinnar 110 mm långa och tjugofyra pinnar 80 mm långa. Pinnens diameter är 4,5 mm
  • Övergripande mått på racket är 410 mm x 300 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Väggmonterad
Material Polyamid epoxibelagt stål
Positioner 32