Läs mer
Azlon™ Ställ för petriskål i polyamid epoxibelagt stål
Produktkod. 10722807
Change view
Positioner:
Upp till 6
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
10722807 Upp till 6 Varje
1 options
Produktkod. 10722807 Leverantör Azlon Leverantörsnummer SWP062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 SEK
    200.71 SEK / Paket med 1
    Save 73.29 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Idealisk för inkubation i små partier
  • Rymmer upp till sex 90 mm petriskålar
  • Tillverkad av polyamid epoxibelagt stål
  • Ger bättre värme- och kemikaliebeständighet än andra beläggningar
  • Idealisk för inkubation i små partier
Specifikationer
Håller Petriskålar (90 mm)
Material Polyamid epoxibelagt stål
Positioner Upp till 6