Läs mer
Azlon™ Säkerhetssköld med gångjärn i polykarbonat
Produktkod. 10606855
Change view
Längd (metrisk):
38 cm
61 cm
Bredd (metrisk):
590 mm
750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10606855 61 cm 750 mm Varje
10748955 38 cm 590 mm Varje
10093294 61 cm 590 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10606855 Leverantör Azlon Leverantörsnummer SGT006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skydda dig själv från potentiella faror med en lätt men mycket stark säkerhetssköld. De Azlon™ polykarbonat gångjärnsskydd kan fästas på en labbbänk.
  • Utmärkt skydd i potentiellt farliga situationer
  • Justerbar - kan användas som en snäv triangel eller förlängas ut till en rak linjekonfiguration
  • Otroligt stark och lätt
  • Levereras med två par plastbelagda metallfötter
  • Fötter kan klämmas fast eller skruvas fast på bänken för att ge större stabilitet
Specifikationer
Produkttyp Gångjärnsförsedd säkerhetssköld
Material Polykarbonat
Längd (metrisk) 61 cm
Bredd (metrisk) 750 mm
Färg Klart
För användning med (applikation) För utmärkt skydd i potentiellt farliga situationer
Kvantitet 1EA