Läs mer
Azlon™ Säkerhetssköld med gångjärn i polykarbonat
Produktkod. 10748955
Längd (metrisk):
38 cm
61 cm
Bredd (metrisk):
590 mm
750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10748955
Brand: Azlon SGT002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skydda dig själv från potentiella faror med en lätt men mycket stark säkerhetssköld. De Azlon™ polykarbonat gångjärnsskydd kan fästas på en labbbänk.
  • Excellent protection in potentially hazardous situations
  • Adjustable - can be used as a tight triangle or extended out to a straight line configuration
  • Incredibly strong and lightweight
  • Supplied with two pairs of plastic coated metal feet
  • Feet may be clamped or bolted onto the bench to give greater stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hinged safety shield
Material Polycarbonate
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (metrisk) 590 mm
Färg Clear
För användning med (applikation) For excellent protection in potentially hazardous situations
Antal per förpackning 1EA
Kvantitet 1EA