Läs mer
Azlon™ Vakuumexsickator av polykarbonat med kran
Produktkod. 12060253
Change view
Höjd (metrisk):
262 mm
296 mm
Diameter (metrisk) platta:
205 mm
236 mm
Diameter (metrisk) Inre:
215 mm
245 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) platta Diameter (metrisk) Inre unitSize
12060253 262 mm 205 mm 215 mm Varje
12080253 296 mm 236 mm 245 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12060253 Leverantör Azlon Leverantörsnummer DWA215
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstark med hög slagtålighet och klarar säkert höga vakuumtryck
  • Transparent polykarbonatöverdrag och bas
  • Slitstark med hög slagtålighet
  • Tål säkert höga vakuumtryck
  • Keramisk platta tillåter användning av glöddeglar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Material Polykarbonat
Produkttyp Vakuumexsickator
Inkluderar Kran
Kvantitet 1/Pk.
Höjd (metrisk) 262 mm
Höjd (metrisk) interiör 178 mm
Diameter (metrisk) platta 205 mm
Diameter (metrisk) Inre 215 mm