Läs mer
Azlon™ Vakuumexsickator av polykarbonat med kran
Produktkod. p-8001831
Höjd (metrisk):
262 mm
296 mm
Diameter (metrisk) platta:
205 mm
236 mm
Diameter (metrisk) Inre:
215 mm
245 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12060253
Brand: Azlon DWA215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstark med hög slagtålighet och klarar säkert höga vakuumtryck
  • Transparent polykarbonatöverdrag och bas
  • Slitstark med hög slagtålighet
  • Tål säkert höga vakuumtryck
  • Keramisk platta tillåter användning av glöddeglar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Material Polykarbonat
Produkttyp Vakuumexsickator
Inkluderar Kran
Kvantitet 1/Pk.
Höjd (metrisk) 262 mm
Höjd (metrisk) interiör 178 mm
Diameter (metrisk) platta 205 mm
Diameter (metrisk) Inre 215 mm