Läs mer
Azlon™ Polykarbonatflaskor
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Höjd (metrisk):
52 mm
62 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
22 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Mycket transparenta polykarbonatflaskor med färgat polypropenlock
- Lämplig för upprepad sterilisering genom autoklavering vid 121 °C
- Läcksäker och spricksäker
- Tål temperaturer till− 80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Material | Polykarbonat |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | 121 °C |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Höjd (metrisk) | 62 mm |