Läs mer
Azlon™ Polyetenproppar
Standard konisk fog:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Använd dessa proppar med mätkolvar av glas eller plast och mätcylindrar som har längre ''B'' hylsor. AzlonTM polyetenproppar har ett stort huvud för ett bra grepp och extra skydd om glasföremål skulle välta.
- Tillverkad av polyeten
- Finns i vitt och rött
- Lämplig för användning med båda Azlon och volymetrisk glasgods
- Förstorat huvud ger ett bra grepp och skyddar glas
- Ribbad kon säkerställer en säker läckagefri tätning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mätkolvar av glas eller plast och mätcylindrar mm |
| Standard konisk fog | 34/35 |
| Färg | Vitt, Rött |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Avsmalnande propp |
| Form | Ribbad kon |