Läs mer
Azlon™ Polyethylene Cylindrical Pneumatic Trough
Diameter (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Much lighter than glass
- Will withstand up to 80°C
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Flat |
| Material | Polyethylene |
| Form | Cylindrical |
| Typ | Pneumatic Trough |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) | 250 mm |