Läs mer
Azlon™ Polyethylene Cylindrical Pneumatic Trough
Produktkod. p-8001833
Diameter (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12098933
Brand: Azlon TGJ058
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Cylindrical, one piece pneumatic troughs
  • Much lighter than glass
  • Will withstand up to 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Flat
Material Polyethylene
Form Cylindrical
Typ Pneumatic Trough
Höjd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 200 mm