Läs mer
Azlon™ Griffin Style polypropenbägare
Produktkod. 15374911
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 15374911
Brand: Azlon BDC218P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för allmän laboratorieanvändning
  • Överensstämmer med ISO 7056
  • Traditionell bägare form
  • God kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Graderingarna är tydligt tryckta i outplånligt lösningsmedelsresistent bläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 42 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 60 mm
Ökar 10 mL
Kvantitet 12 st
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056