Läs mer
Azlon™ Griffin Style polypropenbägare
Produktkod. 15384911
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 15384911
Brand: Azlon BDC224P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för allmän laboratorieanvändning
  • Överensstämmer med ISO 7056
  • Traditionell bägare form
  • God kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Graderingarna är tydligt tryckta i outplånligt lösningsmedelsresistent bläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 51 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 69 mm
Ökar 10 mL
Kvantitet 12 st
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056