Läs mer
Azlon™ Azlon™ Polypropencylindrar med gjutna graderingar
Produktkod. 10155234
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10155234 100 mL 1 mL Paket med 5
10195184 1000 mL 10 mL Varje
11373574 10 mL 0.2 mL Paket med 10
11313584 2000 mL 20 mL Varje
11920985 - 2 mL Varje
11383574 25 mL 0.5 mL Paket med 10
11930985 500 mL 5 mL Varje
10667045 50 mL 1 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10155234 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer CP0100P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 SEK
    170.80 SEK / Paket med 5
    Save 48.20 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av polypropen med hög klarhet för god kemikalie- och temperaturbeständighet. Azlon™ Polypropencylindrar med gjutna graderingar är ett robust och pålitligt val för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Sexkantig bas förbättrar stabiliteten
  • Antisugfunktion förhindrar cylindern från att fastna på våta ytor och minimerar spill
  • Upphöjda gjutna graderingar ger permanenta markeringar för mätning
  • Stor hällpip underlättar utmatningen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Klass Klass B
Diameter (metrisk) 31 mm
Kvantitet 5PK
Examen 1 mL
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 9,84 tum
Höjd (metrisk) 250 mm
Produkttyp Ograderad cylinder