Läs mer
Azlon™ Polypropencylindrar med gjutna graderingar
Beskrivning
Tillverkad av polypropen med hög klarhet för god kemikalie- och temperaturbeständighet. Azlon™ Polypropencylindrar med gjutna graderingar är ett robust och pålitligt val för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
- Sexkantig bas förbättrar stabiliteten
- Antisugfunktion förhindrar cylindern från att fastna på våta ytor och minimerar spill
- Upphöjda gjutna graderingar ger permanenta markeringar för mätning
- Stor hällpip underlättar utmatningen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±10 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706 |
| Klass | Klass B |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Kvantitet | 1PK |
| Examen | 10 mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Höjd (engelska) | 17,32 tum. |
| Visa mer |