Läs mer
Azlon™ Polypropencylindrar med gjutna graderingar
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av polypropen med hög klarhet för god kemikalie- och temperaturbeständighet. Azlon™ Polypropencylindrar med gjutna graderingar är ett robust och pålitligt val för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
- Sexkantig bas förbättrar stabiliteten
- Antisugfunktion förhindrar cylindern från att fastna på våta ytor och minimerar spill
- Upphöjda gjutna graderingar ger permanenta markeringar för mätning
- Stor hällpip underlättar utmatningen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±0,5 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706 |
| Klass | B |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Kvantitet | 10PK |
| Examen | 0.5 mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Höjd (engelska) | 6,69 tum. |
| Visa mer |