Läs mer
Azlon™ Azlon™ Polypropencylindrar med tryckta graderingar
Description
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ Polypropencylindrar med tryckta graderingar ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
- Sexkantig bas förbättrar stabiliteten
- Antisugfunktion förhindrar cylindern från att fastna på våta ytor och minimerar spill
- Ultraklar polypropen ger förbättrad synlighet och kemikaliebeständighet
- Klass B
- Överensstämmer med ISO 6706
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±20 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706 |
| Klass | Klass B |
| skala | Blått |
| Diameter (metrisk) | 83 mm |
| Kvantitet | 1PK |
| Examen | 20 mL |
| Skala Färg | Blått |
| Show More |