Läs mer
Azlon™ Polypropencylindrar med tryckta graderingar
Produktkod. 11373584
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11373584
missing translation for 'mfr': Azlon CPB0010P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ Polypropencylindrar med tryckta graderingar ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Sexkantig bas förbättrar stabiliteten
  • Antisugfunktion förhindrar cylindern från att fastna på våta ytor och minimerar spill
  • Ultraklar polypropen ger förbättrad synlighet och kemikaliebeständighet
  • Klass B
  • Överensstämmer med ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polypropen
Tolerans ±0,2 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Klass B
skala Blått
Diameter (metrisk) 14 mm
Kvantitet 10PK
Examen 0.2 mL
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Höjd (metrisk) 145 mm
Typ Ograderad cylinder