Läs mer
Azlon™ Polypropencylindrar med tryckta graderingar
Produktkod. 11940985
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11940985 250 mL 2 mL Varje
11333594 1000 mL 10 mL Varje
11303594 100 mL 1 mL Paket med 5
11373584 10 mL 0.2 mL -
11343594 2000 mL 20 mL Varje
11383584 25 mL 0.5 mL Paket med 10
11950985 500 mL 5 mL Varje
11393584 50 mL 1 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11940985 Leverantör Azlon Leverantörsnummer CPB0250P
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ Polypropencylindrar med tryckta graderingar ger en pålitlig lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Sexkantig bas förbättrar stabiliteten
  • Antisugfunktion förhindrar cylindern från att fastna på våta ytor och minimerar spill
  • Ultraklar polypropen ger förbättrad synlighet och kemikaliebeständighet
  • Klass B
  • Överensstämmer med ISO 6706
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropen
Tolerans ±2 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Klass Klass B
skala Blått
Diameter (metrisk) 42 mm
Kvantitet 1PK
Examen 2 mL
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 12,4 tum
Höjd (metrisk) 315 mm
Produkttyp Ograderad cylinder