Läs mer
Azlon™ Formgjutna kannor med graderad polypropen med handtag
Produktkod. 11313694
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Examen:
10mL
50mL
100mL
500mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
11313694 100 mL 10mL Paket med 5
11303694 50 mL 10mL Paket med 5
11323694 250 mL 50mL Varje
11333694 500 mL 100mL Varje
11343694 1000 mL 100mL Varje
11353694 2000 mL 500mL Varje
11363694 3000 mL 500mL Varje
11373694 5000 mL 500mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11313694 Supplier Azlon Supplier No. JPM0100P
Beräknad leverans: 12-08-2026
Add to basket
Add to basket
Tillverkad i polypropen med hög klarhet. Azlon™ Polypropylen graderade gjutna kannor med handtag är avsmalnande med ergonomiskt utformade handtag för komfort och kontroll. Lämplig för livsmedelstillämpningar i enlighet med EU och USA:s bestämmelser. Permanenta gjutna graderingar ger enkel volymbedömning. Autoklaverbar till 121° C.
  • Avsmalnande kannor i hög klarhet polypropen
  • Permanenta gjutna graderingar
  • Autoklaverbar vid 121° C
  • Ergonomiskt utformat handtag med tumgrepp för enkel transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Färg Klart
Material Polypropen
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –20 till 135 °C
Examen 10mL
Certifikat och efterlevnad EU; USA
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Avsmalnande
Höjd (metrisk) 72 mm
Produkttyp Gjuten kanna
Höjd (engelska) 2,83 tum.
Diameter (metrisk) 61 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej