Läs mer
Azlon™ Formgjutna kannor med graderad polypropen med handtag
Beskrivning
Tillverkad i polypropen med hög klarhet. Azlon™ Polypropylen graderade gjutna kannor med handtag är avsmalnande med ergonomiskt utformade handtag för komfort och kontroll. Lämplig för livsmedelstillämpningar i enlighet med EU och USA:s bestämmelser. Permanenta gjutna graderingar ger enkel volymbedömning. Autoklaverbar till 121° C.
- Avsmalnande kannor i hög klarhet polypropen
- Permanenta gjutna graderingar
- Autoklaverbar vid 121° C
- Ergonomiskt utformat handtag med tumgrepp för enkel transport
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | Enskild |
| Kvantitet | Varje |
| Temperaturområde (metriskt) | –20 till 135 °C |
| Examen | 100mL |
| Förslutning ingår | Nej |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Visa mer |