Läs mer
Azlon™ Formgjutna kannor med graderad polypropen med handtag
Produktkod. 11353694
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Examen:
10mL
50mL
100mL
500mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11353694 2000 mL 500mL Varje
11303694 50 mL 10mL Paket med 5
11313694 100 mL 10mL Paket med 5
11323694 250 mL 50mL Varje
11333694 500 mL 100mL Varje
11343694 1000 mL 100mL Varje
11363694 3000 mL 500mL Varje
11373694 5000 mL 500mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11353694 Leverantör Azlon Leverantörsnummer JPM2000P
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Tillverkad i polypropen med hög klarhet. Azlon™ Polypropylen graderade gjutna kannor med handtag är avsmalnande med ergonomiskt utformade handtag för komfort och kontroll. Lämplig för livsmedelstillämpningar i enlighet med EU och USA:s bestämmelser. Permanenta gjutna graderingar ger enkel volymbedömning. Autoklaverbar till 121° C.
  • Avsmalnande kannor i hög klarhet polypropen
  • Permanenta gjutna graderingar
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Ergonomiskt utformat handtag med tumgrepp för enkel transport
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Antal per förpackning Enskild
Kvantitet Varje
Temperaturområde (metriskt) –20 till 135 °C
Examen 500mL
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 214 mm
Höjd (engelska) 8,43 tum.
Diameter (metrisk) 150 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 67,63 oz.
Form Avsmalnande
Certifikat och efterlevnad EU; USA
Produkttyp Gjuten kanna