Läs mer
Azlon™ Formgjutna kannor med graderad polypropen med handtag
Produktkod. 11363694
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Examen:
10mL
50mL
100mL
500mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11363694
Brand: Azlon JPM3000P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i polypropen med hög klarhet. Azlon™ Polypropylen graderade gjutna kannor med handtag är avsmalnande med ergonomiskt utformade handtag för komfort och kontroll. Lämplig för livsmedelstillämpningar i enlighet med EU och USA:s bestämmelser. Permanenta gjutna graderingar ger enkel volymbedömning. Autoklaverbar till 121° C.
  • Avsmalnande kannor i hög klarhet polypropen
  • Permanenta gjutna graderingar
  • Autoklaverbar vid 121° C
  • Ergonomiskt utformat handtag med tumgrepp för enkel transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Kapacitet (engelska) 101,44 oz.
Färg Klart
Material Polypropen
Antal per förpackning Enskild
Kvantitet Varje
Temperaturområde (metriskt) –20 till 135 °C
Examen 500mL
Certifikat och efterlevnad EU; USA
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Avsmalnande
Höjd (metrisk) 240 mm
Produkttyp Gjuten kanna
Höjd (engelska) 9,45 tum.
Diameter (metrisk) 152 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej