Läs mer
Azlon™ Formgjutna kannor med graderad polypropen med handtag
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Examen:
10mL
50mL
100mL
500mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad i polypropen med hög klarhet. Azlon™ Polypropylen graderade gjutna kannor med handtag är avsmalnande med ergonomiskt utformade handtag för komfort och kontroll. Lämplig för livsmedelstillämpningar i enlighet med EU och USA:s bestämmelser. Permanenta gjutna graderingar ger enkel volymbedömning. Autoklaverbar till 121° C.
- Tapered jugs in high clarity polypropylene
- Permanent molded graduations
- Autoclavable at 121° C
- Ergonomically designed handle with thumb grip for easy carrying
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropylene |
| Kvantitet | 5/PK |
| Temperaturområde (metriskt) | –20 to 135°C |
| Examen | 10mL |
| Graderad | Yes |
| Höjd (metrisk) | 68 mm |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |