Läs mer
Azlon™ Instrumentbricka av polypropen
Beskrivning
- Styv och robust
- Alla storlekar har 22 mm djupa vertikala sidor
- Kan autoklaveras vid 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 610 x 350 mm |
| Längd (metrisk) | 610 mm |
| Material | Polypropen |
| Typ | Instrumentbricka |
| Bredd (metrisk) | 350 mm |
| Längd (engelska) | 24 tum |
| Antal per förpackning | 1 |
| Form | Rektangulär |
| Bredd (engelska) | 13,7 tum |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |