Läs mer
Azlon™ Mätskopa av polypropen
Produktkod. 11313724
Längd (metrisk):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11313724
Brand: Azlon SWL012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skopa kemiska reagenser eller livsmedel på ett säkert sätt. De Azlon™ mätskopa av polypropen levereras med platt topp och botten.
Skopa kemiska reagenser eller livsmedel på ett säkert sätt. De Azlon™ mätskopa av polypropen levereras med platt topp och botten.
  • Tillverkad av livsmedelssäker polypropen
  • Toppen är platt för att jämna ut puder
  • Basen är platt så att skopor kan stå horisontellt
  • Kapaciteten är tydligt gjuten på varje storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mätskopa
Material Polypropen
Inkluderar Hantera
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 137 mm