Läs mer
Azlon™ Mätskopa av polypropen
Produktkod. 11333724
Change view
Längd (metrisk):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
11333724 198 mm 100 ml Paket med 5
11349633 385 mm 1000 ml Varje
12511516 102 mm 10 ml Paket med 5
12521516 259 mm 250 ml Paket med 5
11313724 137 mm 25 ml Paket med 5
12591506 60 mm 2 ml Paket med 5
12927325 315 mm 500 ml Varje
11359623 315 mm 500 ml Paket med 5
11323724 160 mm 50 ml Paket med 5
12501516 82 mm 5 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11333724 Leverantör Azlon Leverantörsnummer SWL024
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skopa kemiska reagenser eller livsmedel på ett säkert sätt. De Azlon™ mätskopa av polypropen levereras med platt topp och botten.
Skopa kemiska reagenser eller livsmedel på ett säkert sätt. De Azlon™ mätskopa av polypropen levereras med platt topp och botten.
  • Tillverkad av livsmedelssäker polypropen
  • Toppen är platt för att jämna ut puder
  • Basen är platt så att skopor kan stå horisontellt
  • Kapaciteten är tydligt gjuten på varje storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mätskopa
Material Polypropen
Inkluderar Hantera
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 198 mm