Läs mer
Azlon™ Mätskopa av polypropen
Beskrivning
Skopa kemiska reagenser eller livsmedel på ett säkert sätt. De Azlon™ mätskopa av polypropen levereras med platt topp och botten.
- Tillverkad av livsmedelssäker polypropen
- Toppen är platt för att jämna ut puder
- Basen är platt så att skopor kan stå horisontellt
- Kapaciteten är tydligt gjuten på varje storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mätskopa |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Hantera |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 385 mm |