Läs mer
Azlon™ Mätskopa av polypropen
Längd (metrisk):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Skopa kemiska reagenser eller livsmedel på ett säkert sätt. De Azlon™ mätskopa av polypropen levereras med platt topp och botten.
- Tillverkad av livsmedelssäker polypropen
- Toppen är platt för att jämna ut puder
- Basen är platt så att skopor kan stå horisontellt
- Kapaciteten är tydligt gjuten på varje storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mätskopa |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Hantera |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Längd (metrisk) | 315 mm |