Läs mer
Azlon™ Mikrocentrifugrörställ av polypropen
Beskrivning
- Hålstorlek 11mm kvadrat
- Accepterar 128 x 1,5 ml mikrocentrifugrör
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Handfat i vattenbad
- Alfanumerisk platskodning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mikrocentrifugrörställ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 128 |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifugrör |
| Mått (L x B x H) | 265 x 126 x 38 mm |
| Längd (metrisk) | 265 mm |
| Längd (engelska) | 10,4 tum |
| Bredd (engelska) | 4,96 tum. |
| Visa mer |