Läs mer
Azlon™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 10589730
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290 mm
420 mm
Diameter (metrisk) skaft:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35 mm
36 mm
48 mm
Höjd (metrisk):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10589730
Brand: Azlon FWC210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark, lätt polypropen. Azlon™ Polypropenpulvertratt har en parallell skaft som minimerar ''överbryggning'' av pulver för att förbättra flödet. De två största storlekarna har vertikala toppar för att förhindra spill.
  • Lätt tratt av polypropenpulver
  • Okrossbar vid normal användning
  • Parallell skaft minimerar ''bryggbildning'' av pulver för att förbättra flödet
  • De två största storlekarna har vertikala toppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Diameter (metrisk) skaft 36 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 135 mm