Läs mer
Azlon™ Azlon™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 12030783
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290 mm
420 mm
Diameter (metrisk) skaft:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35 mm
36 mm
48 mm
Höjd (metrisk):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12030783 290 mm 35 mm 208 mm Varje
12571506 120 mm 30 mm 106 mm Paket med 5
10589730 150 mm 36 mm 135 mm Paket med 5
12040783 420 mm 48 mm 270 mm Varje
12074628 65 mm 18 mm 69 mm Paket med 5
12561506 80 mm 22 mm 74 mm Paket med 5
12054638 100 mm 26 mm 90 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12030783 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer FWC212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.00 SEK
    496.47 SEK / Paket med 1
    Save 139.53 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-02-2027
Tillverkad av slitstark, lätt polypropen. Azlon™ Polypropenpulvertratt har en parallell skaft som minimerar ''överbryggning'' av pulver för att förbättra flödet. De två största storlekarna har vertikala toppar för att förhindra spill.
  • Lätt tratt av polypropenpulver
  • Okrossbar vid normal användning
  • Parallell skaft minimerar ''bryggbildning'' av pulver för att förbättra flödet
  • De två största storlekarna har vertikala toppar
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 290 mm
Diameter (metrisk) skaft 35 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 208 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Konisk