Läs mer
Azlon™ Pulvertrattar av polypropen
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290mm
420 mm
Diameter (metrisk) skaft:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35mm
36 mm
48 mm
Höjd (metrisk):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Descripción
Tillverkad av slitstark, lätt polypropen. Azlon™ Polypropenpulvertratt har en parallell skaft som minimerar ''överbryggning'' av pulver för att förbättra flödet. De två största storlekarna har vertikala toppar för att förhindra spill.
- Lightweight polypropylene powder funnel
- Unbreakable in normal use
- Parallel stem minimises 'bridging' of powder to improve flow
- The two largest sizes have vertical-sided tops
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (metrisk) Överst | 420 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 48 mm |
| Material | Polypropylene |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido