Läs mer
Azlon™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 12054638
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290 mm
420 mm
Diameter (metrisk) skaft:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35 mm
36 mm
48 mm
Höjd (metrisk):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Höjd (metrisk) unitSize
12054638 100 mm 26 mm 90 mm -
12571506 120 mm 30 mm 106 mm Paket med 5
10589730 150 mm 36 mm 135 mm Paket med 5
12030783 290 mm 35 mm 208 mm Varje
12040783 420 mm 48 mm 270 mm Varje
12074628 65 mm 18 mm 69 mm Paket med 5
12561506 80 mm 22 mm 74 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12054638 Leverantör Azlon Leverantörsnummer FWC206
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark, lätt polypropen. Azlon™ Polypropenpulvertratt har en parallell skaft som minimerar ''överbryggning'' av pulver för att förbättra flödet. De två största storlekarna har vertikala toppar för att förhindra spill.
  • Lätt tratt av polypropenpulver
  • Okrossbar vid normal användning
  • Parallell skaft minimerar ''bryggbildning'' av pulver för att förbättra flödet
  • De två största storlekarna har vertikala toppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 26 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 90 mm