Läs mer
Azlon™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 12561506
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290 mm
420 mm
Diameter (metrisk) skaft:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35 mm
36 mm
48 mm
Höjd (metrisk):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12561506
Brand: Azlon FWC204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av slitstark, lätt polypropen. Azlon™ Polypropenpulvertratt har en parallell skaft som minimerar ''överbryggning'' av pulver för att förbättra flödet. De två största storlekarna har vertikala toppar för att förhindra spill.
  • Lightweight polypropylene powder funnel
  • Unbreakable in normal use
  • Parallel stem minimises 'bridging' of powder to improve flow
  • The two largest sizes have vertical-sided tops
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 80 mm
Diameter (metrisk) skaft 22 mm
Material Polypropylene
Höjd (metrisk) 74 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable