Läs mer
Azlon™ Kannor med tryck i polypropen
Description
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ Azlon™ Kannor med tryck av polypropen ger en pålitlig lösning för att mäta och dispensera vätskor i ett laboratorium.
- Avsmalnande: för att bilda en stor hällpip
- Tillverkad: av polypropen med hög klarhet för styrka och synlighet
- Gradering: tryckt förstärkt stift skarpt blått
- Autoklaverbar: till 121 °C
- Ergonomiskt utformad: handtag med tumgrepp för lätt att bära och hälla
- Lämplig: för applikationer i kontakt med livsmedel enligt EU och USA:s bestämmelser
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 102 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 102 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Laboratorier för hantering av kemikalier |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | -20 °C till +135 °C |
| Typ | Kanna |
| Show More |