Läs mer
Azlon™ Kannor med tryck i polypropen
Produktkod. 10617065
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10617065 5000 mL Varje
12623142 50 mL -
11980985 100 mL Paket med 5
10667825 250 mL Varje
10074084 500 mL Varje
11363434 1000 mL Varje
10718205 2000 mL Varje
11990985 3000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10617065 Leverantör Azlon Leverantörsnummer JPB5000P
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ Azlon™ Kannor med tryck av polypropen ger en pålitlig lösning för att mäta och dispensera vätskor i ett laboratorium.
  • Avsmalnande: för att bilda en stor hällpip
  • Tillverkad: av polypropen med hög klarhet för styrka och synlighet
  • Gradering: tryckt förstärkt stift skarpt blått
  • Autoklaverbar: till 121 °C
  • Ergonomiskt utformad: handtag med tumgrepp för lätt att bära och hälla
  • Lämplig: för applikationer i kontakt med livsmedel enligt EU och USA:s bestämmelser
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 199 mm
Diameter (metrisk) Överst 199 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Laboratorier för hantering av kemikalier
Höjd (metrisk) 253 mm
Kvantitet 1/Pk.
Temperatur (metrisk) Max. Drift -20 °C till +135 °C
Typ Kanna
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
skala Blå tryckt skala