Läs mer
Azlon™ Kannor med tryck i polypropen
Produktkod. 11980985
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11980985
Brand: Azlon JPB0100P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med skarpa blå graderingar för ökad synlighet. Azlon™ Azlon™ Kannor med tryck av polypropen ger en pålitlig lösning för att mäta och dispensera vätskor i ett laboratorium.
  • Avsmalnande: för att bilda en stor hällpip
  • Tillverkad: av polypropen med hög klarhet för styrka och synlighet
  • Gradering: tryckt förstärkt stift skarpt blått
  • Autoklaverbar: till 121 °C
  • Ergonomiskt utformad: handtag med tumgrepp för lätt att bära och hälla
  • Lämplig: för applikationer i kontakt med livsmedel enligt EU och USA:s bestämmelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 61 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Laboratorier för hantering av kemikalier
Höjd (metrisk) 72 mm
Kvantitet 5 Pk.
Temperatur (metrisk) Max. Drift -20 °C till +135 °C
Typ Kanna
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
skala Blå tryckt skala