Läs mer
Azlon™ Volymflaska av polypropen
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Tolerans:
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av genomskinlig polypropen som ger god hållbarhet
- Tydlig lättläst kalibreringslinje
- Kalibrerad till ISO 1042, klass B-toleranser
- Levereras med polypropenpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Genomskinligt |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderar | Propp |
| Antal per förpackning | 1 |
| Tolerans | ±0,2 ml |
| Klass | B |
| Visa mer |