Läs mer
Azlon™ Polypropenvattenjetvakuumpump
Produktkod. 11986858
Change view
Flödeshastighet:
400 l/timme
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11986858 400 l/timme Varje
1 options
Produktkod. 11986858 Leverantör Azlon Leverantörsnummer PWD003
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för de flesta laboratorievattentryck
  • Lämplig för de flesta laboratorievattentryck
  • Integrerad returventil ökar säkerheten
  • Avtagbar vakuumanslutning – accepterar rör med 6 mm till 9 mm borrning
  • Levereras med vatteninloppsslangnippel och R 3/4-tums gängade krankopplingar, med R 1/2-tums reduktionsadapter
  • Vatteninloppsslangens nippel tar emot 10 mm till 12 mm borrning
  • Mycket låg vattenförbrukning: 190 L/timme vid 3,5 bar vattentillförseltryck
  • Ett tryck på 16 mbar (vattentemperatur på 12 °C) kan uppnås med ett vattentillförseltryck från 3 till 6 bar
  • Hög sugkapacitet med ett flödeshastighet på cirka 400 L/timme luft (vid 1 atm och vattentryck på 3,5 bar vid 12 °C)
Specifikationer
Inkluderar Vatteninloppsslangnippel och R 3/4 tum gängade krankopplingar, med R 1/2 tum reduktionsadapter
Material Polypropen
Flödeshastighet 400 l/timme
Total höjd (metrisk) 8.5 cm
Total längd (metrisk) 10.1 cm
Total bredd (metrisk) 8.9 cm
Pumptyp Vattenstrålepump
Användningsområden Används för de flesta laboratorievattentryck
Maximalt tryck 6 bar
För användning med (utrustning) Gängade kranar och en röranslutning