Läs mer
Azlon™ Behållare med bred mun av polypropen med skruvlock
Produktkod. 12571496
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1200 mL
Kvantitet:
24/PK
36/PK
48/PK
72/PK
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
12571496 125 mL 36/PK Paket med 36
12046902 30 mL 72/PK Paket med 72
12830347 60 mL 48/PK Paket med 48
12594997 250 mL 36/PK Paket med 36
12501486 500 mL 24/PK Paket med 24
12545007 950 mL 24/PK Paket med 24
12511486 1200 mL 24/PK Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12571496 Leverantör Azlon Leverantörsnummer JWP0125P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. Azlon™ Behållare med bred mun av polypropen med skruvlock är autoklaverbara med ofodrade skruvlock. Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mycket mer.
  • Autoklaverbara behållare med bred mun och ofodrade skruvlock
  • God kemikaliebeständighet
  • Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mycket mer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
För användning med (applikation) Förvaring av prover, pulver, djurfoder
Inkluderar Ofodrad skruvlock
Material Polypropen
Kvantitet 36/PK
Temperaturområde (metriskt) –20 till 135 °C
Vikt (metrisk) 1.33 kg
Klarhet Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 60 mm
Produkttyp Förvaringsbehållare
Förslutningsfoder Ofodrad
Diameter (metrisk) 70 mm
Förslutningstyp Skruvlock