Läs mer
Azlon™ Behållare med bred mun av polypropen med skruvlock
Produktkod. 12830347
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1200 mL
Kvantitet:
24/PK
36/PK
48/PK
72/PK
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
12830347 60 mL 48/PK Paket med 48
12046902 30 mL 72/PK Paket med 72
12571496 125 mL 36/PK Paket med 36
12594997 250 mL 36/PK Paket med 36
12501486 500 mL 24/PK Paket med 24
12545007 950 mL 24/PK Paket med 24
12511486 1200 mL 24/PK Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12830347 Leverantör Azlon Leverantörsnummer JWP0060P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.32 SEK
    565.19 SEK / Paket med 48
    Save 155.13 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av polypropen. Azlon™ Behållare med bred mun av polypropen med skruvlock är autoklaverbara med ofodrade skruvlock. Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mycket mer.
  • Autoklaverbara behållare med bred mun och ofodrade skruvlock
  • God kemikaliebeständighet
  • Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mycket mer.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart, Vitt
För användning med (applikation) Förvaring av prover, pulver, djurfoder
Inkluderar Ofodrad skruvlock
Material Polypropen
Kvantitet 48/PK
Temperaturområde (metriskt) –20 till 135 °C
Vikt (metrisk) 0.91 kg
Klarhet Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 47 mm
Diameter (metrisk) 53 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Produkttyp Förvaringsbehållare