Läs mer
Azlon™ Behållare med bred mun av polypropen med skruvlock
Produktkod. p-8001853
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1200 mL
Kvantitet:
24/PK
36/PK
48/PK
72/PK
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 12046902
Brand: Azlon JWP0030P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. Azlon™ Behållare med bred mun av polypropen med skruvlock är autoklaverbara med ofodrade skruvlock. Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mycket mer.
  • Autoklaverbara behållare med bred mun och ofodrade skruvlock
  • God kemikaliebeständighet
  • Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mycket mer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
För användning med (applikation) Förvaring av prover, pulver, djurfoder
Inkluderar Ofodrad skruvlock
Material Polypropen
Kvantitet 72/PK
Temperaturområde (metriskt) –20 till 135 °C
Vikt (metrisk) 0.95 kg
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 43 mm
Produkttyp Förvaringsbehållare
Diameter (metrisk) 43 mm
Förslutningstyp Skruvlock