Läs mer
Azlon™ Exsickatorskåp i polystyren
Produktkod. 11313614
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11313614 Klart Varje
1 options
Produktkod. 11313614 Leverantör Azlon Leverantörsnummer DWA301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4040.00 SEK
    2973.15 SEK / Paket med 1
    Save 1066.85 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 12-02-2027
Tillverkad av klar, slagfast polystrene för styrka och synlighet. Azlon™ Torkskåp av polystyren ger fukt- och dammfri förvaring av fuktkänsliga föremål.
  • Ger fuktsäker förvaring
  • Klart högslags polystyrenskåp
  • Platsbesparande staplingsfunktion
  • Lufttät lucka med skumgummipackning
  • Levereras med förseglad burk med silikagel
Specifikationer
Färg Klart
Material Polystyren
Inkluderar Förseglad burk med silikagel
Mått (L x B) 225 x 200 mm
Längd (metrisk) 225 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 168 mm